  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
In vivo képalkotó festékek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/18/18945318.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  Biotium
Leírás:   These VivoBrite™ antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labeling and purificat...
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Because cellular or tissue components produce minimal autofluorescence in the near-IR region, near-IR dyes have the potential to offer highly specific...
Gyártó:  Biotium
Leírás:   D-luciferin is a substrate for the enzyme firefly luciferase. Chemiluminescence at 560 nm is generated when luciferin is oxidised by an ATP-dependent ...
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Control dyes for studies with CF® dye succinimidyl ester conjugated to antibody, protein or peptides.
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Chromogenic and fluorogenic peroxidase substrates.
Gyártó:  Biotium
Leírás:   β-glucuronidase substrates are easy to detect stains against the background of plant cells.
Katalógus szám: (10026.)
Gyártó:  Biotium
Leírás:   X-β-D-cellobioside is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase.
UOM:  1 * 25 mg
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
1 - 8  of 8