  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Katalógus szám: (MOLE58528284-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
UOM:  1 * 1 g