  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Katalógus szám: (MOLE73645424-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
UOM:  1 * 1 g