Nyomtat…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Gyártó: Thermo Scientific
Figyelem
H35310.03EA 56800 HUF
H35310.03
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Kémiai képlet: C₉H₈N₂O₂
Moláris tömeg: 176,18 g/mol
Olvadáspont: 133…135 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD09910350
CAS szám: 86718-01-6