Szeretne újra bejelentkezni?
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H31872.03 H31872.MD
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 97%
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04972660
CAS Number: 53903-49-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség