  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-cyan-2-fluorbenzolboronsaeure
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Katalógus szám: (H61134.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-CYANO-2-FLUOROBENZENEBORONIC ACID, 98% 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g
Katalógus szám: (H61134.MD)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
UOM:  1 * 250 mg
Katalógus szám: (ACRO445390010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
UOM:  1 * 1 g