  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO430460010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid ≥97%
UOM:  1 * 1 g