  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Probenecid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   Probenecid
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Probenecid ≥98%
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in dilute alkalies; slightly soluble ether and acetone; sparingly soluble in chloroform and ethanol; practically insoluble in water and dilute...
Katalógus szám: (USPH1563003)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Probenecid
UOM:  1 * 200 mg
1 - 4  of 4