  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
N-(2,3-Dimethylphenyl)-3,5-dinitrobenzamide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-(2,3-Dimethylphenyl)-3,5-dinitrobenzamide ≥97%
UOM:  1 * 100 mg