Nyomtat…
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
Gyártó: Thermo Scientific
Veszély
A14327.09EA 29800 HUF
A14327.09 A14327.18
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Kémiai képlet: C₇H₇ClN₂
Moláris tömeg: 154,60
Olvadáspont: 173…175 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00031933
CAS szám: 17281-59-3
EINECS-szám: 241-312-9
ADR: 6.1,III