  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
higieniai-alarcok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18709595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A három rétegű, polipropilén filc anyagú higiéniai álarc beállítható orrnyereggel és rugalmas fülhurokkal van ellátva.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filcből készülő, kétrétegű, higiéniás álarc, beállítható orrnyereggel.
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Egyszerhasználatos álarc, amely alkalmas általános beteg ellátási és gondozási feladatok elvégzésére, illetve egyéb alternatív területeken.
Gyártó:  GM-EQUIPEMENT
Leírás:   3-rétegű polipropilén-filc anyagból készülő, teljes biztonságot és kényelmes légzést nyújtó higiéniai álarc.
Katalógus szám: (111-2500)
Gyártó:  GM-EQUIPEMENT
Leírás:   Papírból gyártott, higiéniai álarc.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (PRTWP005WHR)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   The P0005 hygiene mask provides relief from irritation caused by non-toxic nuisance dusts.
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (ANSM85001)
Gyártó:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Leírás:   Procedure mask helps prevent large particles expelled by the wearer such as spit or mucous from reaching the patient or work environment.
UOM:  1 * 50 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő