  • Kritériumok
    • Raktáron (31)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tisztatéri álarcok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Három rétegű, latexmentes tisztatéri maszk, amely tökéletes részecske és bakteriális szűrőképességgel rendelkezik.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Cleanroom duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency and low particle shedding. The moisture resistant cleanro...
Gyártó:  DuPont
Leírás:   This face mask combines high breathability with exceptional filtration efficiency.
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Megfelel az ISO 3, vagy 1, illetve M1.5, vagy magasabb tisztatéri osztályok követelményeinek.
Gyártó:  Nitritex
Leírás:   Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Hajtogatott kivitelezésű álarc, amely részecskeszűrő tulajdonsággal rendelkezik a szennyeződések elkerülése érdekében.
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Durva részecskékhez használatos álarc, amely alapszintű védelmet biztosít az alacsonyabb besorolású tisztaterekben. Szűrőt nem tartalmaz.
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Cleanroom mask, KIMTECH PURE* M3, Polietilén, fehér, Kötőszalaggal, Tisztatéri osztály: 10/ISO 4, Nem steril
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő