  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
oevek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   Soft, ergonomic belts made of polyester/PE foam for improved comfort. With 70 mm padded polyester tube and 40 mm nylon strap with metal buckle.
Katalógus szám: (KWIN100075940)
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   Tool belt made of 100% cotton for handyworkers, carpenters etc.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 15
  1  2  Következő