  • Kritériumok
    • Raktáron (18)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
polimerazok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PCR reagent, TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A VWR Taq DNS polimeráz különlegesen tiszta, hőstabil rekombináns DNS polimeráz. Robusztus eredményt biztosít a PCR alkalmazások széles körében...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (732-3262)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Originally isolated from the thermophilic archaebacteria Pyrococcus woesei, peqGOLD Pwo DNA Polymerase exhibits high levels of 3‘→5‘ exo...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PEQL01-9120)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   peqGOLD Pure Taq DNA polymerase is a highly purified version of peqGOLD Taq, certified completely free of contaminating E. coli D...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   peqGOLD Taq DNA Polymerase is a highly processive 5'→3' polymerase with no 3'→5' exonuclease (proofreading) activity. At 72 °C and around pH 9...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Az AccuPOL DNS polimeráz hővel szemben stabil enzim 3' - 5' exonukleáz hibajavító képességű, ami lehetővé teszi a polimerázt a nukleotid beépítési hib...
Katalógus szám: (PEQL04-1090)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   peqGOLD Uracil DNA-Glycosylase (UDG) in combination with dUTP prevents contamination in PCR reactions.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő