  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Plazmid tisztító készletek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Plasmid Miniprep Kit I for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA. Yields of up to 25 µg super coiled plasmid DNA per pre...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   XChange Plasmid Maxi-EF Kit for the quick and easy isolation of up to 520 µg highly pure, endotoxin-free plasmid DNA.
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   XChange Plasmid Midi Kit for the isolation of up to 100 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   XChange Plasmid Maxi Kit for the isolation of up to 520 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Katalógus szám: (732-3111)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   XChange Plasmid Purification Kit for efficient removal of salts from plasmid DNA generated with anion exchange columns. Offering a time-saving alterna...
UOM:  1 * 1 KIT
Megszűnt
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
Gyártó:  OMEGA BIOTEK
Leírás:   Az EZNA® Fastfilter® plazmid készletek fecskendőszűrők segítségével alkalmasak a plazmid DNS lizátum gyorsan megtisztítására, míg az E-Z 96® Fastfilte...
Gyártó:  OMEGA BIOTEK
Leírás:   The Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96 Kit combines the power of Mag-Bind® technology with the innovative ETR technology to deliver high quality endotoxin...
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő