Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Tisztító készletek
230  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"230"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Hi-Bind® DNA mini columns are silica glass fibre columns that can bind up to 100 μg of genomic DNA or 35 μg of plasmid DNA per prep. Columns feature a...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   For isolation of RNA, DNA and protein from one sample. Contains phenol and guanidine isothiocyanate.
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Plant DNA Mini Kit for fast and efficient extraction of high quality DNA from nucleus, plastids and mitochondria of a wide range of plant species and ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VWR® ExoCleanUp FAST PCR reagent is a one-step PCR clean up reagent for optimal sequencing results consisting of a balanced combination of a heat labi...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Nucleic Acid Purification, Components, peqGOLD, Gel lysis/DNA binding buffer
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Nucleic Acid Purification, Components, peqGOLD, Solution II
Katalógus szám: (N643-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Nucleic Acid Purification, Genomikai DNS tisztító készletek, peqGOLD, DNA removing columns for use with peqGOLD RNA Kits (Safety Line), 200/pack
1 - 8  of 230
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő