Nyomtat…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF, AcroSeal™, tiszta
Gyártó: Thermo Scientific
Veszély
277858000.EA 213000 HUF
277858000. 277851000.
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF, AcroSeal™, tiszta
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Kémiai képlet: C₆H₁₈NNaSi₂
Moláris tömeg: 183,38 g/mol
Lobbanáspont: –21 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00009835
CAS szám: 1070-89-9
EINECS-szám: 213-983-8
UN-szám: 2924
ADR: 3,II
Rendelés
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear orange to brown Solution
Titration with HClO4 38 to 42 %