Szeretne újra bejelentkezni?
3,4-Dichlorobenzoic anhydride ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H32900.06 H32900.03
3,4-Dichlorobenzoic anhydride ≥95%
Formula: C₁₄H₆Cl₄O₃
MW: 364,01
Melting Pt: 153…158 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09757545
CAS Number: 86866-14-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség