Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H32739.06 H32739.03
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Formula: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29
Melting Pt: 66…70 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00048083
CAS Number: 21436-44-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség