Szeretne újra bejelentkezni?
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H26098.MD H26098.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12
Melting Pt: 159…163 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01091006
CAS Number: 220227-98-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség