Szeretne újra bejelentkezni?
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L12541.06 L12541.03
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61
Melting Pt: 128…130 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00041476
CAS Number: 158296-69-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség