Szeretne újra bejelentkezni?
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0745.05
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
Formula: C₁₃H₂₀ClNO
CAS Number: 63199-74-6
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség