Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L13337.06 L13337.03
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone ≥98%
Formula: C₁₂H₁₆BrNO
MW: 270,18
Melting Pt: 50…52 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00151798
CAS Number: 207986-25-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség