Szeretne újra bejelentkezni?
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L01322.03 L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98%
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28
Melting Pt: 100…104 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00014895
CAS Number: 101-70-2
EINECS: 202-968-1
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség