Szeretne újra bejelentkezni?
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H32219.03 H32219.06
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Formula: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207,15
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09832305
CAS Number: 660848-57-7
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség