Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L17851.03
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93
Melting Pt: ∼ 240 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02093051
CAS Number: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség