Szeretne újra bejelentkezni?
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H53075.03 H53075.MD
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Formula: C₆H₆BClO₃
MW: 172,37
Melting Pt: 166…170 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06659863
CAS Number: 89488-25-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség