Szeretne újra bejelentkezni?
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B24827.06 B24827.14 B24827.22
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride ≥98%
Formula: C₈H₁₁BrClNO
MW: 216,08
Melting Pt: 186…189 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03790891
CAS Number: 846023-33-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség