Szeretne újra bejelentkezni?
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52493.MD H52493.03
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03
Melting Pt: 136…140 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06659864
CAS Number: 226396-31-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség