Szeretne újra bejelentkezni?
N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52637.MD
N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Formula: C₈H₁₂BNO₅S
MW: 245,06
Melting Pt: 228…230 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD08436067
CAS Number: 913835-57-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség