Szeretne újra bejelentkezni?
(±)-Naringenin ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L09834.09 L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
Formula: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,26
Melting Pt: 248…251 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00006844
CAS Number: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség