Szeretne újra bejelentkezni?
(1-Benzoylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B24845.06
(1-Benzoylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Formula: C₂₇H₂₄BrOP
MW: 475,37
Melting Pt: 244…246 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00050279
CAS Number: 2689-63-6
EINECS: 220-255-3
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség