Szeretne újra bejelentkezni?
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L11171.03 L11171.06 L11171.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43
Boiling Pt: 69…70 °C (0,5 mmHg)
Density: 0,986
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00009655
CAS Number: 69304-37-6
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség