Szeretne újra bejelentkezni?
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥96%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO215280250 ACRO215280050
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥96%
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43
Boiling Pt: 120 °C (15 mmHg)
Density: 1
Flash Pt: 76 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00009655
CAS Number: 69304-37-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség