Szeretne újra bejelentkezni?
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
Packaged under argon.
44421.03 44421.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Formula: C₁₈H₅₄ErN₃Si₆
MW: 648,41
Melting Pt: 166 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00271002
CAS Number: 103457-72-3
EINECS: 000-000-0
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség