Szeretne újra bejelentkezni?
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO381580010
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Formula: C₁₈H₅₄ErN₃Si₆
MW: 648,41
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00271002
CAS Number: 103457-72-3
EINECS: 000-000-0
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Pink Crystals
Elemental Analysis 32.5 to 34 % (C)
Elemental Analysis 8.2 to 8.6 % (H)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség