Szeretne újra bejelentkezni?
1-Naphthylacetamide
Gyártó: Molekula
MOLEM33249429
1-Naphthylacetamide
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23
MDL Number: MFCD00004047
CAS Number: 86-86-2
EINECS: 201-704-2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség