Szeretne újra bejelentkezni?
1-Naphthylacetamide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B23986.22 B23986.36 B23986.14
1-Naphthylacetamide ≥98%
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23
Melting Pt: 176…178 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00004047
CAS Number: 86-86-2
EINECS: 201-704-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség