Szeretne újra bejelentkezni?
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H29212.09 H29212.03
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Formula: C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O
MW: 132,91 (123,91 anhy)
Melting Pt: >300 °C
MDL Number: MFCD03002366
CAS Number: 696602-91-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség