Szeretne újra bejelentkezni?
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
A11759.06 A11759.22 A11759.14
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03
Melting Pt: 118…123 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005242
CAS Number: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség