Szeretne újra bejelentkezni?
Guanine hydrochloride ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A11532.30 A11532.18 A11532.09
Guanine hydrochloride ≥99%
Formula: C₅H₆ClN₅O
MW: 187,59
Melting Pt: >300 °C
MDL Number: MFCD00213670
CAS Number: 635-39-2
EINECS: 211-235-5
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség