Szeretne újra bejelentkezni?
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L12919.14 L12919.06
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126,11
Boiling Pt: 222…223 °C
Melting Pt: 93…96 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005523
CAS Number: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség