Nyomtat…
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
Gyártó: Thermo Scientific
Figyelem
L20296.03EA 28700 HUF
L20296.03 L20296.06
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Kémiai képlet: C₈H₉BO₄
Moláris tömeg: 179,97
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD01009696
CAS szám: 164014-95-3