Szeretne újra bejelentkezni?
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
A18491.14 A18491.06
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Formula: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,30
Melting Pt: 71…74 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005901
CAS Number: 78902-09-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség