Szeretne újra bejelentkezni?
N-Phthaloylglycine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
A15920.0B A15920.18 A15920.30
N-Phthaloylglycine ≥98%
Formula: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17
Melting Pt: 194…198 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005900
CAS Number: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség