Szeretne újra bejelentkezni?
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% stabilised
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
Stabilization: Stabilised with N-Ethyldiisopropylamine (N,N-Diisopropylethylamine) 0,1%
H55074.03 H55074.06 H55074.14
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% stabilised
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
Formula: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Boiling Pt: 170…172 °C
Density: 0,942
Flash Pt: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00009919
CAS Number: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Assay (GC) >88.0%
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség