Szeretne újra bejelentkezni?
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥90% stabilised, Technical Grade
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO219020050 ACRO219021000 ACRO219020250
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥90% stabilised, Technical Grade
Formula: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Boiling Pt: 57…59 °C (8 mmHg)
Density: 0,94
Flash Pt: 46 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00009919
CAS Number: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség