Szeretne újra bejelentkezni?
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B24620.14 B24620.06
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Formula: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
MW: 510,367 g/mol
Boiling Pt: 220 °C
Melting Pt: < –38 °C
Density: 1,333
Flash Pt: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00042333
CAS Number: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség