Szeretne újra bejelentkezni?
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L16605.06 L16605.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
Formula: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
MW: 461,13
Boiling Pt: 189…190 °C
Density: 1,550
Flash Pt: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00042360
CAS Number: 73609-36-6
EINECS: 277-551-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség