Szeretne újra bejelentkezni?
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A11164.06 A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Formula: C₁₇H₆F₁₂O
MW: 454,22
Melting Pt: 139…140 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00042474
CAS Number: 175136-66-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség